Learn More
2-Fluoropiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10018841 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
50 mL
250 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 ml
5 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10018841 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10550921 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10454785 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10018841 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119630050
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 372-48-5 | C5H4FN | 97.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 372-48-5
Fórmula molecular C5H4FN
Peso molecular (g/mol) 97.09
Número MDL MFCD00006224
Clave InChI MTAODLNXWYIKSO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 2-fluoro, o-fluoropyridine, 2-fluoro-pyridine, pyridine, fluoro, ccris 1725, 2-fluoranylpyridine, fluoropyridine, 2fluoropyridine, 2-fluorpyridin, 2-fluoro-pyridinium
PubChem CID 9746
Nombre IUPAC 2-fluoropiridina
SMILES C1=CC=NC(=C1)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoropyridine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1200g/mL
Punto de ebullición 126.0°C (753.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 24°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C5H4N)F
Índice de refracción 1.4670 to 1.4690
Cantidad 5 mL
Beilstein 20, I, 80
Gravedad específica 1.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 97.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Fluoropyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.