Learn More
Cloruro de 2-fluoropiridina-5-carbonilo (~80%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluoropyridine-5-carbonyl chloride |
| CAS | 65352-94-5 |
| Fórmula molecular | C6H3ClFNO |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3ClFNO/c7-6(10)4-1-2-5(8)9-3-4/h1-3H |
| SMILES | Fc1ccc(cn1)C(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 6-fluoropiridina-3-carbonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 159.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.9887 |