Learn More
Ácido 2-fluoropiridina-4-arboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450001
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11450001 1 g 1 g
11440001 0.25 g 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11450001 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044755.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 402-65-3
Fórmula molecular C6H4FNO2
Peso molecular (g/mol) 141.10
Número MDL MFCD02181194
Clave InChI JMPFWDWYGOWUFP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoroisonicotinic acid, 2-fluoro-4-pyridinecarboxylic acid, 2-fluoro-isonicotinic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-fluoro, 2-fluoroisonicotinicacid, 2-fluoro-4-carboxypyridine, 2-fluoro-4-pyridinylcarboxylic acid, 2-fluoropyridine-4-carboxylicacid, pubchem2998, pubchem3548
PubChem CID 345360
Nombre IUPAC Ácido 2-fluoropiridina-4-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC=NC(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoropyridine-4-carboxylic acid
Punto de fusión 195°C to 497°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo