Learn More
Pinacol éster de ácido 2-fluoropiridina-4-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11476330
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11476330 5 g 5 g
11466330 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11476330 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27179.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 458532-86-0 | C11H15BFNO2 | 223.05 g/mol
Used in pharmaceuticals, agrochemicals, and high-tech materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en productos farmacéuticos, agroquímicos y materiales de alta tecnología.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 458532-86-0
Fórmula molecular C11H15BFNO2
Peso molecular (g/mol) 223.05
Número MDL MFCD06798253
Clave InChI PCLMNCBIXQQRMB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester, 2-fluoro-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-fluoropyridin-4-boronic acid pinacol ester, 2-fluoropyridin-4-ylboronic acid pinacol ester, pyridine, 2-fluoro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, abbypharma ap-11-5396, 2-fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester, 2-fluoropyridin-4-yl boronic acid pinacol ester, 2-2-fluoro 4-pyridyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 12060164
Nombre IUPAC 2-fluoro-4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)piridina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC(F)=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoropyridine-4-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 48°C to 52°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.06
Porcentaje de pureza 95%