Learn More
Ácido 2-fluoropiridin-4-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13581620 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13581620 1 g Frasco de vidrio 1 g
13591620 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13581620 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 448730010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 401815-98-3 | C5H5BFNO2 | 140.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 401815-98-3
Fórmula molecular C5H5BFNO2
Peso molecular (g/mol) 140.91
Número MDL MFCD04112534
Clave InChI WXGBZJJAGLSBPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoropyridine-4-boronic acid, 2-fluoropyridin-4-yl boronic acid, 2-fluoro-4-pyridineboronic acid, 2-fluoro-4-pyridinylboronic acid, 2-fluoropyridine-4-boronicacid, 2-fluoropyridin-4-yl-4-boronic acid, 2-fluoropyridine-boronic acid, 2-fluoro-4-pyridyl boronic acid, 2-fluoro-pyridine-4-boronic acid, boronic acid, 2-fluoro-4-pyridinyl
PubChem CID 2783396
Nombre IUPAC ácido (2-fluoropiridin-4-il)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=NC(F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoropyridine-4-boronic acid
Punto de fusión 212°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.91
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Fluoropyridine-4-boronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4