Learn More
Ácido 2-fluoropiridin-4-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11456580 5 g 5 g
11446580 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11456580 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H27630.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 401815-98-3 | Molecular Formula: C5H5BFNO2 | Molecular Weight: 140.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 401815-98-3
Fórmula molecular C5H5BFNO2
Peso molecular (g/mol) 140.91
Número MDL MFCD04112534
Clave InChI WXGBZJJAGLSBPR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoropyridine-4-boronic acid, 2-fluoropyridin-4-yl boronic acid, 2-fluoro-4-pyridineboronic acid, 2-fluoro-4-pyridinylboronic acid, 2-fluoropyridine-4-boronicacid, 2-fluoropyridin-4-yl-4-boronic acid, 2-fluoropyridine-boronic acid, 2-fluoro-4-pyridyl boronic acid, 2-fluoro-pyridine-4-boronic acid, boronic acid, 2-fluoro-4-pyridinyl
PubChem CID 2783396
Nombre IUPAC ácido (2-fluoropiridin-4-il)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=NC(F)=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Fluoropyridine-4-boronic acid
Punto de fusión ∽195°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.91
Porcentaje de pureza 95%