Learn More
2-fluoropropiofenona, TRC
Código de producto. 30398197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Tamaño de la unidad:
2 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30398197 2 g 2 g
1 options
Código de producto. 30398197 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5955952G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoropropiophenone
CAS 446-22-0
Fórmula molecular C9H9FO
Cantidad 2 g
Sinónimo 2'-Fluoropropiophenone, 1-(2-Fluorophenyl)-1-propanone, 2-Fluorophenyl Ethyl Ketone
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9FO/c1-2-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6H,2H2,1H3
SMILES CCC(=O)c1ccccc1F
Nombre IUPAC 1-(2-fluorofenil)propan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 152.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0637