Learn More
2'-Fluoropropiofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11348795 2 g 2 g
11358795 10 g 10 g
11368795 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11348795 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12423.04
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 446-22-0 | C9H9FO | 152.17 g/mol
2'-Fluoropropiophenone is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2′-fluoropropiofenona es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol. No miscible en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 446-22-0
Fórmula molecular C9H9FO
Peso molecular (g/mol) 152.17
Número MDL MFCD00009893
Clave InChI NSNSIFGTEGKZFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-fluoropropiophenone, 1-2-fluorophenyl propan-1-one, 1-2-fluorophenyl-1-propanone, ethyl 2-fluorophenyl ketone, 1-propanone, 1-2-fluorophenyl, 1-2-fluorphenyl propan-1-on, 2;-fluoropropiophenone, pubchem19917, acmc-1cpyw, o-fluoropropiophenone
PubChem CID 579399
Nombre IUPAC 1-(2-fluorofenil)propan-1-ona
SMILES CCC(=O)C1=CC=CC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Fluoropropiophenone
Densidad 1.102
Punto de ebullición 89°C to 91°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Índice de refracción 1.5045
Cantidad 2 g
Beilstein 3235723
Información de solubilidad Soluble in chloroform,methanol. Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.17
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2'-Fluoropropiophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2'-Fluoropropiophenone