Learn More
2-Ácido fluoropropiónico, TRC
Código de producto. 30398718
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30398718 5 g 5 g
30396695 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30398718 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5986105G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6087-13-4
Fórmula molecular C3 H5 F O2
Peso molecular (g/mol) 92.07
Sinónimo 2-Fluoropropanoic Acid, (±)-2-Fluoropropionic Acid, NSC 84352, α-Fluoropropionic Acid
Nombre IUPAC ácido 2-fluoropropanoico
SMILES CC(F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoropropionic Acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H5FO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.0274