Learn More
Ácido 2-fluoropropiónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11455570 1 g 1 g
15423317 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11455570 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25841.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6087-13-4 | Molecular Formula: C3H5FO2 | Molecular Weight: 92.069 g/mol
2-Fluoropropionic acid is used in the medical field for diagnostic purposes. It is labeled with 18F and is used as an imaging agent for detecting prostate cancer in humans. It is also used to prepare 2-fluoro fatty acids, compounds that exhibit antifungal properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-fluoropropiónico se utiliza en el ámbito sanitario para fines diagnósticos. Se etiqueta con 18F y se utiliza como agente de imágenes para detectar cáncer de próstata en humanos. También se usa para preparar ácidos grasos 2-fluorados, compuestos que presentan propiedades antifúngicas.
Solubilidad
Parcialmente miscible en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacenar alejado de agentes oxidantes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6087-13-4
Fórmula molecular C3H5FO2
Peso molecular (g/mol) 92.069
Número MDL MFCD06247714
Clave InChI ZVZPFTCEXIGSHM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoropropionic acid, 2-fluoro-propionic acid, propanoic acid, 2-fluoro, pubchem13698, propanoic acid,2-fluoro, acmc-1b20x, ksc492i2p
PubChem CID 256876
Nombre IUPAC ácido 2-fluoropropanoico
SMILES CC(C(=O)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoropropionic acid
Densidad 1.214
Punto de ebullición 66°C to 67°C (30 mmHg)
Temperatura de inflamación 82°C (180°F)
Olor Acrid
Índice de refracción 1.383
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Información de solubilidad Partly miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 92.07
Porcentaje de pureza 96%