Learn More
ácido 2-fluoropropanodioico, TRC
Código de producto. 30396330
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30396330 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30396330 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF58957310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-fluoropropanedioic acid
CAS 473-87-0
Fórmula molecular C3H3O4F
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H3FO4/c4-1(2(5)6)3(7)8/h1H,(H,5,6)(H,7,8)
SMILES C(C(=O)O)(C(=O)O)F
Nombre IUPAC Ácido 2-fluoropropanodioico
Peso molecular (g/mol) 122.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.0015