Learn More
ácido 2-fluoropropanodioico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-fluoropropanedioic acid |
| CAS | 473-87-0 |
| Fórmula molecular | C3H3O4F |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H3FO4/c4-1(2(5)6)3(7)8/h1H,(H,5,6)(H,7,8) |
| SMILES | C(C(=O)O)(C(=O)O)F |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-fluoropropanodioico |
| Peso molecular (g/mol) | 122.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.0015 |