Learn More
2-Fluorofenilurea, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11314524
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11314524 5 g 5 g
11324524 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11314524 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01247.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 656-31-5 | C7H7FN2O | 154.144 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 656-31-5
Fórmula molecular C7H7FN2O
Peso molecular (g/mol) 154.144
Número MDL MFCD00014786
Clave InChI PAWVOCWEWJXILY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluorophenyl urea, 1-2-fluorophenyl urea, o-fluorophenylurea, n-2-fluorophenyl urea, amino-n-2-fluorophenyl amide, o-fluorophenyl urea, acmc-20anu9, urea, o-fluorophenyl, urea,n-2-fluorophenyl
PubChem CID 12606
Nombre IUPAC (2-fluorofenil)urea
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NC(=O)N)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorophenylurea
Punto de fusión 178°C to 184°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2803651
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.14
Porcentaje de pureza 98%