Learn More
Clorhidrato de 2-fluorofenilhidracina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404724
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404724 1 g 1 g
11414724 5 g 5 g
11424724 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11404724 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13716.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2924-15-4 | C6H8ClFN2 | 162.592 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2924-15-4
Fórmula molecular C6H8ClFN2
Peso molecular (g/mol) 162.592
Número MDL MFCD00012927
Clave InChI VFZYLSYYMHFPSY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluorophenylhydrazine hydrochloride, 2-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, 2-fluorophenylhydrazine hcl, 2-fluorophenylhydrazinehydrochloride, o-fluorophenylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 2-fluorophenyl-, monohydrochloride, 1-2-fluorophenyl hydrazine hydrochloride, pubchem3347, c6h7fn2.hcl, acmc-209h7m
PubChem CID 2723910
Nombre IUPAC (2-fluorofenil)hidracina; clorhidrato
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NN)F.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorophenylhydrazine hydrochloride
Punto de fusión ∼205°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 3627985
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.6
Porcentaje de pureza 98%