Learn More
2-Fluorofenilacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454703
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11454703 100 g 100 g
11434703 5 g 5 g
11444703 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454703 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11612.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 326-62-5 | C8H6FN | 135.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 326-62-5
Fórmula molecular C8H6FN
Peso molecular (g/mol) 135.14
Número MDL MFCD00001897
Clave InChI DAVJMKMVLKOQQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluorophenylacetonitrile, 2-fluorobenzyl cyanide, 2-2-fluorophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2-fluoro, o-fluorophenylacetonitrile, o-fluorobenzyl cyanide, 2-fluorophenyl acetonitrile, acetonitrile, o-fluorophenyl, 2-2-fluorophenyl ethanenitrile, 2-fluorobenzeneacetonitrile
PubChem CID 67592
Nombre IUPAC 2-(2-fluorofenil)acetonitrilo
SMILES FC1=CC=CC=C1CC#N
Spécification
Nombre del producto químico o material 2-Fluorophenylacetonitrile
Densidad 1.061
Punto de ebullición 235°C
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Índice de refracción 1.501
Cantidad 100 g
Número UN UN3276
Beilstein 1862361
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.14
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.