Learn More
2-Fluorofenilacetonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434703
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434703 5 g 5 g
11444703 25 g 25 g
11454703 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434703 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11612.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 326-62-5 | C8H6FN | 135.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 326-62-5
Fórmula molecular C8H6FN
Peso molecular (g/mol) 135.14
Número MDL MFCD00001897
Clave InChI DAVJMKMVLKOQQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluorophenylacetonitrile, 2-fluorobenzyl cyanide, 2-2-fluorophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2-fluoro, o-fluorophenylacetonitrile, o-fluorobenzyl cyanide, 2-fluorophenyl acetonitrile, acetonitrile, o-fluorophenyl, 2-2-fluorophenyl ethanenitrile, 2-fluorobenzeneacetonitrile
PubChem CID 67592
Nombre IUPAC 2-(2-fluorofenil)acetonitrilo
SMILES FC1=CC=CC=C1CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorophenylacetonitrile
Densidad 1.061
Punto de ebullición 235°C
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Índice de refracción 1.501
Cantidad 5 g
Número UN UN3276
Beilstein 1862361
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.14
Porcentaje de pureza 97%