Learn More
2-Fluorofenilacetona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418098
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
15418098 25 g 25 g
15408098 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15418098
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H61535.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2836-82-0 | C9H9FO | 152.168 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2836-82-0
Fórmula molecular C9H9FO
Peso molecular (g/mol) 152.168
Número MDL MFCD00000325
Clave InChI BANVZEUCJHUPOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluorophenylacetone, 1-2-fluorophenyl propan-2-one, 1-2-fluorophenyl acetone, 2-fluorophenyl acetone, o-fluorophenylacetone, 2-propanone, 1-2-fluorophenyl, acmc-20anub, ksc497e4p, 1-2-fluorophenyl acetone #
PubChem CID 76086
Nombre IUPAC 1-(2-fluorofenil)propan-2-ona
SMILES CC(=O)CC1=CC=CC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorophenylacetone
Color Amarillo
Densidad 1.077 g/mL
Punto de ebullición 47°C
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Índice de refracción 1.5
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido