Learn More
2-fluorofenil metil sulfona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluorophenyl Methyl Sulfone |
| CAS | 654-47-7 |
| Fórmula molecular | C7H7FO2S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | o-Fluorophenyl Methyl Sulfone, 1-Fluoro-2-(methylsulfonyl)benzene, 2-Fluoro-1-(methylsulfonyl)benzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7FO2S/c1-11(9,10)7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5H,1H3 |
| SMILES | CS(=O)(=O)c1ccccc1F |
| Nombre IUPAC | 1-fluoro-2-metilsulfonilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 174.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.0151 |