Learn More
2-fluorofenil ciclopentil cetona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluorophenyl Cyclopentyl Ketone |
| CAS | 111982-45-7 |
| Fórmula molecular | C12H13FO |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13FO/c13-11-8-4-3-7-10(11)12(14)9-5-1-2-6-9/h3-4,7-9H,1-2,5-6H2 |
| SMILES | Fc1ccccc1C(=O)C2CCCC2 |
| Peso molecular (g/mol) | 192.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.095 |