Learn More
(2-fluorofenil)[2-(metilamino)-5-nitrofenil]metanona, Mikromol™
Código de producto. 17910466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17910466 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17910466 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0069.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(2-fluorofenil)[2-(metilamino)-5-nitrofenil]metanona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material (2-Fluorophenyl)[2-(methylamino)-5-nitrophenyl]methanone
CAS 735-06-8
Nombres de analitos o componentes (2-Fluorophenyl)[2-(methylamino)-5-nitrophenyl]methanone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H11 F N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (2-Fluorophenyl)[2-(methylamino)-5-nitrophenyl]methanone, Benzophenone, 2'-fluoro-2-(methylamino)-5-nitro- (7CI,8CI), (2-Fluorophenyl)[2-(methylamino)-5-nitrophenyl]methanone, 2-(Methylamino)-5-nitro-2'-fluorobenzophenone, 2'-Fluoro-2-methylamino-5-nitrobenzophenone, Ro 05-5114, Flunitrazepam Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11FN2O3/c1-16-13-7-6-9(17(19)20)8-11(13)14(18)10-4-2-3-5-12(10)15/h2-8,16H,1H3
SMILES CNc1ccc(cc1C(=O)c2ccccc2F)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC (2-fluorofenil)-[2-(metilamino)-5-nitrofenil]metanona
Peso molecular (g/mol) 274.25
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 274.0754 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.