Learn More
Ácido (2-fluorofenoxi)acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Fluorophenoxy)acetic acid |
| CAS | 348-10-7 |
| Fórmula molecular | C8H7FO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7FO3/c9-6-3-1-2-4-7(6)12-5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)COc1ccccc1F |
| Peso molecular (g/mol) | 170.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.0379 |