Learn More
2-fluorofenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluorophenol |
| CAS | 367-12-4 |
| Fórmula molecular | C6 H5 F O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Phenol, 2-fluoro-, Phenol, o-fluoro- (6CI,7CI,8CI), 2-Fluorophenol, 1-Fluoro-2-hydroxybenzene, NSC 10294, o-Fluorophenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5FO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H |
| SMILES | Oc1ccccc1F |
| Nombre IUPAC | 2-fluorofenol |
| Peso molecular (g/mol) | 112.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 112.0324 |