Learn More
2-fluorofenol, 98%
Código de producto. 10606312 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10606312 100 g Frasco de vidrio 100 g
10467110 10 g Frasco de vidrio 10 g
10360544 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10606312 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119541000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 367-12-4 | C6H5FO | 112,10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 367-12-4
Fórmula molecular C6H5FO
Peso molecular (g/mol) 112.10
Número MDL MFCD00002155
Clave InChI HFHFGHLXUCOHLN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-fluorophenol, phenol, 2-fluoro, phenol, o-fluoro, 1-fluoro-2-hydroxybenzene, 2-fluorohydroxybenzene, fluorophenol, unii-i9ow1nly9r, 2-fluoro-phenol, phenol, fluoro, ccris 1226
PubChem CID 9707
Nombre IUPAC 2-fluorofenol
SMILES OC1=CC=CC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorophenol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 16.1°C
Color Marrón amarillento a incoloro
Densidad 1.2560g/mL
Punto de ebullición 152°C
Temperatura de inflamación 46°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H4OH
Índice de refracción 1.5134 to 1.5154
Cantidad 100 g
Beilstein 06, I, 97
Gravedad específica 1.256
Información de solubilidad Solubility in water: 37.7g/L (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Fluorophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación