Learn More
2-Fluorofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11487187 100 g 100 g
11477187 25 g 25 g
11497187 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11487187 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14979.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 367-12-4 | C6H5FO | 112.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 367-12-4
Fórmula molecular C6H5FO
Peso molecular (g/mol) 112.10
Número MDL MFCD00002155
Clave InChI HFHFGHLXUCOHLN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-fluorophenol, phenol, 2-fluoro, phenol, o-fluoro, 1-fluoro-2-hydroxybenzene, 2-fluorohydroxybenzene, fluorophenol, unii-i9ow1nly9r, 2-fluoro-phenol, phenol, fluoro, ccris 1226
PubChem CID 9707
Nombre IUPAC 2-fluorofenol
SMILES OC1=CC=CC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorophenol
Punto de fusión 14°C to 16°C
Densidad 1.215
Punto de ebullición 150°C to 152°C
Temperatura de inflamación 46°C (114°F)
Olor Phenol-like
Índice de refracción 1.514
Cantidad 100 g
Número UN UN2924
Beilstein 1905112
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.1
Porcentaje de pureza 98%