Learn More
2-Cloruro de fluorofenacilo, TRC
Código de producto. 30401530
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30401530 2.5 g
30391310 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30401530 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5951752.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53688-17-8
Fórmula molecular C8H6ClFO
Peso molecular (g/mol) 172.58
Sinónimo 2-Chloro-1-(2-fluorophenyl)ethanone, 2-Fluorophenylacetyl Chloride, o-Fluorophenacyl Chloride
SMILES Fc1ccccc1C(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorophenacyl Chloride
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6ClFO/c9-5-8(11)6-3-1-2-4-7(6)10/h1-4H,5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0091