Learn More
2-fluoronaftaleno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluoronaphthalene |
| CAS | 323-09-1 |
| Fórmula molecular | C10 H7 F |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Fluoronaphthalene, NSC 26048, β-Fluoronaphthalene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H7F/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H |
| SMILES | Fc1ccc2ccccc2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-fluoronaftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 146.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.0532 |