Learn More
Ácido 2-fluoroisobutírico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15413317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15413317 250 mg 250 miligramos
11495560 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15413317 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25837.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 63812-15-7 | C4H7FO2 | 106.096 g/mol
2-Fluoroisobutyric acid chloride was synthesized from 2-fluoroisobutyric acid and oxalyl chloride. Reactant in the synthesis of 2-Fluoro-Acids, Esters, and amides From a-Dicyanoepoxides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro del ácido 2-fluoroisobutírico se sintetizó a partir de ácido 2-fluoroisobutírico y cloruro de oxalilo. Reactivo en la síntesis de 2-fluoro-ácidos, ésteres y amidas de a-dicianoepóxidos.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63812-15-7
Fórmula molecular C4H7FO2
Peso molecular (g/mol) 106.096
Número MDL MFCD03452788
Clave InChI NZDOWZQRNZLBOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoroisobutyric acid, 2-fluoroisobutanoic acid, 2-fluoro-2-methyl-propanoic acid, 2-fluoro-2-methylpropionic acid, fluoroisobutyric acid, acmc-1b6kg, 2-methyl-2-fluoropropionic acid, 2-fluoro-2-methyl-propionic acid, 2-fluoranyl-2-methyl-propanoic acid, propanoic acid, 2-fluoro-2-methyl
PubChem CID 2782828
Nombre IUPAC ácido 2-fluoro-2-metilpropanoico
SMILES CC(C)(C(=O)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoroisobutyric acid
Punto de ebullición 57°C to 58°C (10 mmHg)
Índice de refracción 1.385
Cantidad 250 mg
Número UN UN2922
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.1
Porcentaje de pureza 95%