Learn More
2-fluoroyodobenceno, TRC
Código de producto. 30395375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30395375 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30395375 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59199025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoroiodobenzene
CAS 348-52-7
Fórmula molecular C6H4FI
Cantidad 25 g
Sinónimo 1-Fluoro-2-iodo-5-trifluoromethylbenzene, 1-Fluoro-2-iodobenzene, 1-Iodo-2-fluorobenzene, 2-Fluoro-1-iodobenzene, 2-Fluorophenyl Iodide, 2-Iodo-1-fluorobenzene, 2-Iodofluorobenzene, NSC 51766, o-Fluoroiodobenzene, o-Fluorophenyl Iodide, o-Iodofluorobenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4FI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
SMILES Fc1ccccc1I
Nombre IUPAC 1-fluoro-2-yodobenceno
Peso molecular (g/mol) 222
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.9342