Learn More
Tosilato de 2-fluoroetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluoroethyl Tosylate |
| CAS | 383-50-6 |
| Fórmula molecular | C9H11FO3S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Fluoro-2-(p-tolylsulfonyloxy)ethane, 1-Fluoro-2-(tosyloxy)ethane, 2-Fluoroethyl 4-methylbenzenesulfonate, 2-Fluoroethyl 4-toluenesulfonate, 2-Fluoroethyl p-Methylbenzenesulfonate, 2-Fluoroethyl p-Toluenesulfonate, 2-Fluoroethyl Tosylate, 4-Methylbenzenesulfonic Acid 2-Fluoroethyl Ester, Fluoro(tosyloxy)ethane, NSC 82210, Toluene-4-sulfonic Acid 2-Fluoroethyl Ester, p-Toluenesulfonic Acid 2-Fluoroethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11FO3S/c1-8-2-4-9(5-3-8)14(11,12)13-7-6-10/h2-5H,6-7H2,1H3 |
| SMILES | CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCCF |
| Nombre IUPAC | 4-metilbencenosulfonato de 2-fluoroetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 218.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 218.0413 |