Learn More
2-cloroetil cloroformio, TRC
Código de producto. 30406970
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406970 10 g
30403967 1 g
30393605 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406970 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF59153010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 462-27-1
Fórmula molecular C3H4ClFO2
Peso molecular (g/mol) 126.51
Sinónimo Carbonochloridic Acid 2-Fluoroethyl Ester, 2-Fluoroethyl Carbonochloridate
SMILES FCCOC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluoroethyl Chloroformate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4ClFO2/c4-3(6)7-2-1-5/h1-2H2