Learn More
2-Fluorociclohexanona, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluorocyclohexanone |
| Densidad | 1.08 |
| Punto de ebullición | 78°C (17 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 71°C (160°F) |
| Índice de refracción | 1.444 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.13 |
| Porcentaje de pureza | 96% |