Learn More
Ácido 2-fluorocinámico, TRC
Código de producto. 30404544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30404544 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30404544 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF58864350G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorocinnamic Acid
CAS 451-69-4
Fórmula molecular C9H7FO2
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7FO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)C=Cc1ccccc1F
Nombre IUPAC Ácido 3-(2-fluorofenil)prop-2-enoico
Peso molecular (g/mol) 166.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.043