Learn More
Ácido 2-fluorocinámico, predominantemente trans, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11448176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11448176 25 g 25 g
11438176 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11448176 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15303.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 451-69-4 | C9H7FO2 | 166.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 451-69-4
Fórmula molecular C9H7FO2
Peso molecular (g/mol) 166.15
Número MDL MFCD00004370
Clave InChI IOUDZAFBPDDAMK-AATRIKPKSA-N
Sinónimo 2-fluorocinnamic acid, o-fluorocinnamic acid, cinnamic acid, o-fluoro, 2-propenoic acid, 3-2-fluorophenyl, 2e-3-2-fluorophenyl prop-2-enoic acid, 3-2-fluorophenyl acrylic acid, 3-2-fluoro-phenyl-acrylic acid, 2e-3-2-fluorophenyl acrylic acid, 3-2-fluorophenyl-2-propenoic acid, trans-2-fluorocinnamic acid
PubChem CID 735833
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(2-fluorofenil)prop-2-enoico
SMILES OC(=O)\C=C\C1=CC=CC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorocinnamic acid
Nombre de nota predominantly trans
Punto de fusión 179°C to 183°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 1863963
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.15
Porcentaje de pureza ≥98%