Learn More
Ácido 2-fluorocinámico, predominantemente trans, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438176 5 g 5 g
11448176 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11438176 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15303.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 451-69-4 | C9H7FO2 | 166.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 451-69-4
Fórmula molecular C9H7FO2
Peso molecular (g/mol) 166.15
Número MDL MFCD00004370
Clave InChI IOUDZAFBPDDAMK-AATRIKPKSA-N
Sinónimo 2-fluorocinnamic acid, o-fluorocinnamic acid, cinnamic acid, o-fluoro, 2-propenoic acid, 3-2-fluorophenyl, 2e-3-2-fluorophenyl prop-2-enoic acid, 3-2-fluorophenyl acrylic acid, 3-2-fluoro-phenyl-acrylic acid, 2e-3-2-fluorophenyl acrylic acid, 3-2-fluorophenyl-2-propenoic acid, trans-2-fluorocinnamic acid
PubChem CID 735833
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(2-fluorofenil)prop-2-enoico
SMILES OC(=O)\C=C\C1=CC=CC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorocinnamic acid
Nombre de nota predominantly trans
Punto de fusión 179°C to 183°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 1863963
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.15
Porcentaje de pureza ≥98%