Learn More
2-fluorobifenilo, TRC
Código de producto. 30392621
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30392621 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30392621 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5887505G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorobiphenyl
CAS 321-60-8
Fórmula molecular C12 H9 F
Cantidad 5 g
Sinónimo 1,1'-Biphenyl, 2-fluoro-, Biphenyl, 2-fluoro- (6CI,7CI,8CI), 2-Fluoro-1,1'-biphenyl, 1-Fluoro-2-phenylbenzene, 2-Fluorobiphenyl, NSC 10366, o-Fluorodiphenyl
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9F/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
SMILES Fc1ccccc1c2ccccc2
Nombre IUPAC 1-fluoro-2-fenilbenceno
Peso molecular (g/mol) 172.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0688