Learn More
2-Fluorobifenilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404913
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404913 5 g 5 g
11319619 10 g 10 g
11414913 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11404913 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12227.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 321-60-8 | C12H9F | 172.20 g/mol
2-Fluorobiphenyl is used as pharmaceuticals, veterinary drugs and organic synthesis intermediates. 2-Fluorobiphenyl was used as an internal standard for analysis of environmental pollutants in sediments using pressurized liquid extraction and gas chromatography-mass spectrometry, as a sole carbon & energy source for P. pseudoalcaligenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El2-fluorobifenilo se utiliza como producto farmacéutico, medicamento veterinario y producto intermedio de síntesis orgánica. El 2-fluorobifenilo fue utilizado como estándar interno para el análisis de contaminantes ambientales en sedimentos usando la extracción líquida presurizada y la cromatografía de gases y la espectrometría de masas, como & única fuente de energía de carbono para P. pseudoalcaligenes.
Solubilidad
Soluble en alcohol, éter. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente herméticamente sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 321-60-8
Fórmula molecular C12H9F
Peso molecular (g/mol) 172.20
Número MDL MFCD00000317
Clave InChI KLECYOQFQXJYBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluorobiphenyl, 2-fluoro-1,1'-biphenyl, o-fluorodiphenyl, 1,1'-biphenyl, 2-fluoro, biphenyl, 2-fluoro, ortho-fluorodiphenyl, 2-fluorodiphenyl, 2-fluoro-biphenyl, ccris 1659, 2-fluoro-1-phenylbenzene
PubChem CID 67579
SMILES FC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorobiphenyl
Punto de fusión 72°C to 76°C
Densidad 1.245
Punto de ebullición 248°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2043175
Información de solubilidad Soluble in alcohol,ether. Insoluble in water.
Nombre IUPAC 1-fluoro-2-fenilbenceno
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.2
Porcentaje de pureza 98%