Learn More
2-Fluorobiphenyl, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10592138 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10592138 1 g Glass bottle 1 g
10769438 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10592138 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 146840010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 321-60-8
Fórmula molecular C12H9F
Peso molecular (g/mol) 172.20
Número MDL MFCD00000317
Clave InChI KLECYOQFQXJYBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluorobiphenyl, 2-fluoro-1,1'-biphenyl, o-fluorodiphenyl, 1,1'-biphenyl, 2-fluoro, biphenyl, 2-fluoro, ortho-fluorodiphenyl, 2-fluorodiphenyl, 2-fluoro-biphenyl, ccris 1659, 2-fluoro-1-phenylbenzene
PubChem CID 67579
SMILES FC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorobiphenyl
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 74.0°C to 76.0°C
Punto de ebullición 248.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal C6H5C6H4F
Cantidad 1 g
Beilstein 05,II,482
Nombre IUPAC 2-fluoro-1,1'-bifenilo
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.2
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Fluorobiphenyl
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.