Learn More
Ácido 2-fluorobifenil-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-fluoro-4-phenylbenzoic acid |
| CAS | 137045-30-8 |
| Fórmula molecular | C13 H9 F O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Flurbiprofen Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H9FO2/c14-12-8-10(13(15)16)6-7-11(12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-fluoro-4-fenilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 216.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.0587 |