Learn More
2-Fluorobencilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11329619 5 g 5 g
11477507 10 g 10 g
11487507 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11329619 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15623.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 89-99-6 | C7H8FN | 125.146 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-99-6
Fórmula molecular C7H8FN
Peso molecular (g/mol) 125.146
Número MDL MFCD00008107
Clave InChI LRFWYBZWRQWZIM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluorobenzylamine, 2-fluorophenyl methanamine, benzenemethanamine, 2-fluoro, o-fluorobenzylamine, benzylamine, o-fluoro, 1-2-fluorophenyl methanamine, 2-fluoro-benzylamine, 2-fluorobenzyl amine, 2-fluorophenyl methylamine, o-fluorobenzyl amine
PubChem CID 66649
Nombre IUPAC (2-fluorofenil)metanamina
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorobenzylamine
Densidad 1.099
Punto de ebullición 80°C to 82°C (18 mmHg)
Temperatura de inflamación 67°C (152°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.517
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Beilstein 508109
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.15
Porcentaje de pureza 97%