Learn More
2-Cloruro de fluorobencilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404623
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11404623 25 g 25 g
11414623 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11404623 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11566.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 345-35-7 | C7H6ClF | 144.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 345-35-7
Fórmula molecular C7H6ClF
Peso molecular (g/mol) 144.57
Número MDL MFCD00000892
Clave InChI MOBRMRJUKNQBMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluorobenzyl chloride, 1-chloromethyl-2-fluorobenzene, o-fluorobenzyl chloride, alpha-chloro-o-fluorotoluene, benzene, 1-chloromethyl-2-fluoro, alpha-chloro-2-fluorotoluene, 2-fluorobenzylchloride, 1-chloromethyl-2-fluoro-benzene, toluene, alpha-chloro-o-fluoro, o-fluorobenzylchloride
PubChem CID 9580
Nombre IUPAC 1-(clorometil)-2-fluorobenceno
SMILES FC1=CC=CC=C1CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorobenzyl chloride
Densidad 1.216
Punto de ebullición 175°C
Temperatura de inflamación 57°C (134°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.5154
Cantidad 25 g
Número UN UN2920
Beilstein 471699
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.58
Porcentaje de pureza ≥98%