Learn More
2-Fluorobenzyl Chloride 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10744421 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
100 ml; frasco de vidrio
Código de producto.
10744421 100 ml; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10744421 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119411000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorobenzyl chloride
Nombre de nota 98%
CAS 345-35-7
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2160g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C7H6ClF
Fórmula lineal FC6H4CH2Cl
Índice de refracción 1.5140 to 1.5160 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00000892
Cantidad 100 mL
Sinónimo 2-fluorobenzyl chloride, 1-chloromethyl-2-fluorobenzene, o-fluorobenzyl chloride, alpha-chloro-o-fluorotoluene, benzene, 1-chloromethyl-2-fluoro, alpha-chloro-2-fluorotoluene, 2-fluorobenzylchloride, 1-chloromethyl-2-fluoro-benzene, toluene, alpha-chloro-o-fluoro, o-fluorobenzylchloride
Clave InChI MOBRMRJUKNQBMY-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=CC=C1CCl
Nombre IUPAC 1-(clorometil)-2-fluorobenceno
Peso molecular (g/mol) 144.57
PubChem CID 9580
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.58
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Liquid