Learn More
Bromuro de 2-fluorobencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluorobenzyl Bromide |
| CAS | 446-48-0 |
| Fórmula molecular | C7H6BrF |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-(Bromomethyl)-2-fluorobenzene, 2-(Bromomethyl)fluorobenzene, o-Fluorobenzyl Bromide, alpha-Bromo-2-fluorotoluene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6BrF/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4H,5H2 |
| SMILES | Fc1ccccc1CBr |
| Nombre IUPAC | 1-(bromometilo)-2-fluorobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 189.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.9637 |