Learn More
Bromuro de 2-fluorbencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10092540 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10092540 5 g Frasco de vidrio 5 g
10513181 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10092540 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 197960050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 446-48-0 | C7H6BrF | 189.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 446-48-0
Fórmula molecular C7H6BrF
Peso molecular (g/mol) 189.03
Número MDL MFCD00000324
Clave InChI FFWQLZFIMNTUCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-fluorobenzene, 2-fluorobenzylbromide, o-fluorobenzyl bromide, alpha-bromo-o-fluorotoluene, alpha-bromo-2-fluorotoluene, 2-fluoro-benzyl bromide, 1-bromomethyl-2-fluoro-benzene, benzene, 1-bromomethyl-2-fluoro, 2-fluoro-benzylbromide
PubChem CID 67968
Nombre IUPAC 1-(bromometilo)-2-fluorobenceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CBr)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorobenzyl bromide
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.5670g/mL
Punto de ebullición 84°C to 85°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 82°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H4CH2Br
Índice de refracción 1.5495 to 1.5515
Cantidad 5 g
Beilstein 05, II, 238
Gravedad específica 1.567
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.03
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Fluorobenzyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.