Learn More
Alcohol 2-fluorobencílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluorobenzyl Alcohol |
| CAS | 446-51-5 |
| Fórmula molecular | C7H7OF |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | NSC 158274, o-Fluorobenzyl Alcohol, 2-Fluorobenzenemethanol, (2-Fluorophenyl)methanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7FO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5H2 |
| SMILES | C1=CC=C(C(=C1)CO)F |
| Nombre IUPAC | (2-fluorofenil)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 126.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.0481 |