Learn More
Alcohol 2-fluorobencílico, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10760871 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10760871 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 10760871 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 171970250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorobenzyl alcohol
Nombre de nota 98%
CAS 446-51-5
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1700g/mL
Punto de ebullición 200.0°C
Temperatura de inflamación 90°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H7FO
Fórmula lineal FC6H4CH2OH
Índice de refracción 1.5126 to 1.5146
Número MDL MFCD00004601
Cantidad 25 g
Beilstein 06, I, 222
Gravedad específica 1.17
Sinónimo 2-fluorobenzyl alcohol, 2-fluorophenyl methanol, o-fluorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-fluoro, 2-fluorobenzylalcohol, 2-fluoro-benzenemethanol, 2-fluorobenzylic alcohol, 2-fluorophenyl methan-1-ol, pubchem3485, acmc-1asq8
Clave InChI QEHXDOJPVIHUDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1=CC=CC=C1F
Nombre IUPAC (2-fluorofenil)metanol
Peso molecular (g/mol) 126.13
PubChem CID 67969
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido