Learn More
Alcohol 2-fluorobencílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11472517 10 g 10 g
11482517 50 g 50 g
11339619 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11472517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14791.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 446-51-5 | C7H7FO | 126.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 446-51-5
Fórmula molecular C7H7FO
Peso molecular (g/mol) 126.13
Número MDL MFCD00004601
Clave InChI QEHXDOJPVIHUDO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluorobenzyl alcohol, 2-fluorophenyl methanol, o-fluorobenzyl alcohol, benzenemethanol, 2-fluoro, 2-fluorobenzylalcohol, 2-fluoro-benzenemethanol, 2-fluorobenzylic alcohol, 2-fluorophenyl methan-1-ol, pubchem3485, acmc-1asq8
PubChem CID 67969
Nombre IUPAC (2-fluorofenil)metanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorobenzyl alcohol
Densidad 1.175
Punto de ebullición 201°C
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.514
Cantidad 10 g
Beilstein 2079486
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.13
Porcentaje de pureza 98%