Learn More
Cloruro de 2-fluorobenzoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Fluorobenzoyl Chloride |
| CAS | 393-52-2 |
| Fórmula molecular | C7H4ClFO |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Fluoro-benzoyl Chloride, 2-Fluorobenzenecarbonyl Chloride, o-Fluorobenzoyl Chloride, NSC 88304 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4ClFO/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9/h1-4H |
| SMILES | Fc1ccccc1C(=O)Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 158.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.9935 |