Learn More
Cloruro de 2-fluorobenzoilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10724091 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 ml
25 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10724091 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10265910 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10085803 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10724091 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 153090250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 393-52-2 | C7H4ClFO | 158.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 393-52-2
Fórmula molecular C7H4ClFO
Peso molecular (g/mol) 158.56
Número MDL MFCD00000656
Clave InChI RAAGZOYMEQDCTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-fluoro, benzoyl chloride, o-fluoro, 2-fluorobenzoylchloride, 2-fluoro benzoyl chloride, unii-z4h017n76s, ccris 5914, fluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride, fluoro, 2-fluorobenzoic acid chloride
PubChem CID 9808
Nombre IUPAC cloruro de 2-fluorobenzoilo
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Fluorobenzoyl chloride
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 4.0°C
Color Incolora
Densidad 1.3200g/mL
Punto de ebullición 90.0°C to 92.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 82°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal FC6H4COCl
Índice de refracción 1.5355 to 1.5375
Cantidad 25 mL
Beilstein 09, I, 136
Gravedad específica 1.32
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.56
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Fluorobenzoyl chloride
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.