Learn More
2-Fluorobenzotrifluoruro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11349619 5 g 5 g
11409246 25 g 25 g
11419246 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11349619 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18095.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 392-85-8 | C7H4F4 | 164.103 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 392-85-8
Fórmula molecular C7H4F4
Peso molecular (g/mol) 164.103
Número MDL MFCD00000374
Clave InChI BGVGHYOIWIALFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluorobenzotrifluoride, 1-fluoro-2-trifluoromethyl benzene, o-fluorobenzotrifluoride, benzene, 1-fluoro-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene, benzene, fluoro trifluoromethyl, o,alpha,alpha,alpha-tetrafluorotoluene, a,a,a,2-tetrafluorotoluene, alpha,alpha,alpha,ar-tetrafluorotoluene, 2-trifluoromethyl fluorobenzene
PubChem CID 9807
Nombre IUPAC 1-fluoro-2-(trifluorometil)benceno
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorobenzotrifluoride
Punto de fusión -49°C
Densidad 1.293
Punto de ebullición 114°C to 115°C
Temperatura de inflamación 17°C (62°F)
Índice de refracción 1.406
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 2046638
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.1
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Fluorobenzotrifluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Fluorobenzotrifluoride