Learn More
2-Fluorobenzotrifluoride, 99%, ACROS Organics™
Código de producto. 10282552 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g; frasco de vidrio
Código de producto.
10282552 5g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10282552 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 204460050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Fluorobenzotrifluoride
Nombre de nota 99%
CAS 392-85-8
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 1.2900g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C7H4F4
Fórmula lineal FC6H4CF3
Índice de refracción 1.4045 to 1.4065 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00000374
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-fluorobenzotrifluoride, 1-fluoro-2-trifluoromethyl benzene, o-fluorobenzotrifluoride, benzene, 1-fluoro-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene, benzene, fluoro trifluoromethyl, o,alpha,alpha,alpha-tetrafluorotoluene, a,a,a,2-tetrafluorotoluene, alpha,alpha,alpha,ar-tetrafluorotoluene, 2-trifluoromethyl fluorobenzene
Clave InChI BGVGHYOIWIALFF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)F
Nombre IUPAC 1-fluoro-2-(trifluorometil)benceno
Peso molecular (g/mol) 164.103
PubChem CID 9807
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.1
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Liquid